Få mere at vide
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel blocker
1104.49 DKK - 3470.20 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 33286-22-5
Molekylær formel C22H27ClN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 450.978
MDL nummer MFCD00069252
InChI nøgle HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
IUPAC navn [(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
SMIL CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15465509
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.06
5g
1104.49 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15475509
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.09
10g
1589.58 DKK
10g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
 Begrænset vare
15485509
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63245.14
25g
3470.20 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
33286-22-5
450.978
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
62920
[(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
C22H27ClN2O4S
MFCD00069252
diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
CHEBI:645509
CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Tekniske data
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
C22H27ClN2O4S
4228706
diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
[(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
62920
450.98
33286-22-5
MFCD00069252
14,3202
Soluble in water at 50mg/ml
CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
450.978
CHEBI:645509
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 251-443-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0310000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater