Få mere at vide
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel blocker
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63245.06
Mængde 5g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15465509
  • 1104.49 DKK / 5g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
33286-22-5
450.978
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
62920
[(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
C22H27ClN2O4S
MFCD00069252
diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
CHEBI:645509
CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
Tekniske data
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
C22H27ClN2O4S
5g
14,3202
Soluble in water at 50mg/ml
CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
450.978
CHEBI:645509
33286-22-5
MFCD00069252
4228706
diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
[(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate;hydrochloride
62920
450.98
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.