Få mere at vide
cis-dicyclohexano-18-crown-6, 98%, blanding af syn-cis og anti-cis isomerer
Artikelnummer. 10420721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10420721 2.5 g Glasflaske 2.5g
10043500 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10420721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277520025
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16069-36-6 | C20H36O6 | 372,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16069-36-6
Molekylær formel C20H36O6
Molekylvægt (g/mol) 372.5
MDL nummer MFCD00005099
InChI nøgle BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexyl-18-crown-6, cis-dicyclohexano-18-crown-6, dicyclohexo-18-crown-6, perhydrodibenzo-18-crown-6, dch-18-crown-6, icosahydrodibenzo b,k 1,4,7,10,13,16 hexaoxacyclooctadecine, dicyclohexyl-18-crown-6 ether, dicyclohexyl 18-crown-6, ccris 3612
PubChem CID 85955
SMIL C1CCC2C(C1)OCCOCCOC3CCCCC3OCCOCCO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Dicyclohexano-18-crown-6
Navn note 98%
Smeltepunkt 47 °C til 53 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 181 °C til 183 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 g
Fieser 04,142; 05,207; 06,174; 09,126; 12,147; 01,1046; 03,261; 04,442; 06,529; 12,441; 16,307
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform og acetone
Formel vægt 372.5
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof