Få mere at vide
cis-dichlorobis(triphenylphosphin)platin(II), Pt 24,2% min
Artikelnummer. 11365988
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365988 250 mg 250mg
11375988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010492.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 15604-36-1 | C36H30Cl2P2Pt | 790,57 g/mol
cis-dichlorbis(triphenylphosphin)platin(II) bruges primært som reagens til syntese af andre platinmolekyler og til platinplettering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15604-36-1
Molekylær formel C36H30Cl2P2Pt
Molekylvægt (g/mol) 790.57
MDL nummer MFCD00010825
InChI nøgle ILIBUWCDNDIUOT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-?dichlorobis triphenylphosphine ?platinum ii
PubChem CID 131667321
IUPAC navn platin(2+);triphenylphosphan;dihydrochlorid
SMIL Cl[Pt++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Smeltepunkt 310°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Slightly soluble in chloroform, hexane toluene
Formel vægt 790.58
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 24.2% min.
Fysisk form Krystallinsk