Få mere at vide
cis,cis-1,3,5-cyclohexantrioldihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15590594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15590594 1 g 1g
15500604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15590594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458950010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60662-54-6
Molekylær formel C6H12O3·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 168.19
InChI nøgle MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
PubChem CID 16211857
IUPAC navn cyclohexan-1,3,5-triol;dihydrat
SMIL C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Smeltepunkt 108.0°C to 110.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water.
Formel vægt 168.19
Procent renhed 98%