Få mere at vide
cis,cis-1,3,5-cyclohexantrioldihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15500604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15500604
Brand: Thermo Scientific Acros 458950050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60662-54-6
Molekylær formel C6H12O3·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 168.19
InChI nøgle MAPLMYMZLRIJSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis,cis-1,3,5-cyclohexanetriol dihydrate, cis,cis-1,3,5-trihydroxycyclohexane, cis-phloroglucitol, 1s,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, ciscis-135-cyclohexanetrioldihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate, cyclohexane-1,3,5-triol-water 1/2, cis cis-1 3 5-cyclohexanetriol dihydrate, 1r,3s,5s-cyclohexane-1,3,5-triol dihydrate
PubChem CID 16211857
IUPAC navn cyclohexan-1,3,5-triol;dihydrat
SMIL C1C(CC(CC1O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Smeltepunkt 108.0°C to 110.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water.
Formel vægt 168.19
Procent renhed 98%