Få mere at vide
cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 193°C to 200°C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 3909295 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 151.63 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |