Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Heptenal |
| Navn note | 96% |
| CAS | 6728-31-0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8490g/mL |
| Kogepunkt | 46,0 °C (13,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 37 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- cis-4-Heptenal
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.