Få mere at vide
cis-4-decenal, 95%
Artikelnummer. 11352496
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352496 5 g 5g
11342496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06382.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 21662-09-9 | C10H18O | 154,253 g/mol
cis-4-Decenal er velegnet til brug som standardforbindelse til at undersøge frigivelsen af lugtstoffer i hydrokolloid-modelsystemer, der indeholder original eller regio-selektivt carboxyleret cellulose ved forskellige pH-værdier ved hjælp af statisk headspace gaskromatografi (SHS-GC) analyse. Det kan bruges som standard til standardisering af 9-decenal ved gaskromatografi. Det kan anvendes til fremstilling af cis-4-decenol. Det er blevet identificeret som en af de flygtige biologiske markører for gråskimmel (Botrytis cinerea) infektioner i jordbær.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-4-Decenal er velegnet til brug som standardforbindelse til at undersøge frigivelsen af lugtstoffer i hydrokolloid-modelsystemer, der indeholder original eller regio-selektivt carboxyleret cellulose ved forskellige pH-værdier ved brug af statisk headspace gaskromatografisk (SHS-GC) analyse. Det kan bruges som standard til standardisering af 9-decenal ved gaskromatografi. Det kan anvendes til fremstilling af cis-4-decenol. Det er blevet identificeret som en af de flygtige biologiske markører for gråskimmel (Botrytis cinerea) infektioner i jordbær.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21662-09-9
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00007024
InChI nøgle CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Synonym trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
PubChem CID 5702654
IUPAC navn (E)-dec-4-enal
SMIL CCCCCC=CCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Decenal
Tæthed 0.857
Kogepunkt 78 °C til 80 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 81 °C (177 °F)
Brydningsindeks 1.444
Mængde 5 g
Beilstein 2323646
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 154.25
Procent renhed 95%