Få mere at vide
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, 97%
Beskrivelse
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol bruges som et reagens til at syntetisere pyrazolo[3,4-d]pyrimidiner, forbindelser, der potentielt virker som anti-inflammatoriske og antitumormidler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-(Boc-amino)cyclohexanol bruges som reagens til at
syntetisere pyrazolo
[3,4-d]pyrimidiner, forbindelser der potentielt virker som antiinflammatoriske og antitumormidler Opløselighed
Bemærkninger
Lidt opløseligt i vand Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand |
| Formel vægt | 215.28 |
| Procent renhed | 97% |