Få mere at vide
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, 97%
Artikelnummer. 15428788
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428788 1 g 1g
15448788 250 mg 250mg
15438788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62238.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 167081-25-6 | C11H21NO3 | 215,29 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol bruges som et reagens til at syntetisere pyrazolo[3,4-d]pyrimidiner, forbindelser, der potentielt virker som anti-inflammatoriske og antitumormidler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser cis-4
-(Boc-amino)cyclohexanol bruges som reagens til at
syntetisere pyrazolo
[3,4-d]pyrimidiner, forbindelser der potentielt virker som antiinflammatoriske og antitumormidler Opløselighed
Bemærkninger
Lidt opløseligt i vand Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167081-25-6
Molekylær formel C11H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 215.29
MDL nummer MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349
InChI nøgle DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate
PubChem CID 1514287
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 215.28
Procent renhed 97%