Få mere at vide
cis-3-Methylcyclohexanol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429796
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429796 5 g 5g
11439796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20288.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24965-90-0 | Molecular Formula: C7H14O | Molecular Weight: 114.188 g/mol
cis-3-Methylcyclohexanol er en nyttig cis-methylcyclohexanol til proteomikforskning og som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser cis-3-Methylcyclohexanol er en
nyttig cis-methylcyclohexanol til proteomikforskning og som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, ether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24965-90-0
Molekylær formel C7H14O
Molekylvægt (g/mol) 114.188
MDL nummer MFCD00067155
InChI nøgle HTSABYAWKQAHBT-RQJHMYQMSA-N
Synonym cis-3-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 3-methyl-, cis, 1s,3r-3-methylcyclohexan-1-ol, 3-methyl cyclohexanol, cis, 3-methylcyclohexanol, z, cis 3-methylcyclohexanol, cis-3-methyl-cyclohexanol, 1s,3r-3-methyl-cyclohexanol, 1alpha-3alpha-methylcyclohexanol
PubChem CID 229503
IUPAC navn (1S,3R)-3-methylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1CCCC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-3-Methylcyclohexanol
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, ether. Let opløselig i vand.
Formel vægt 114.19
Procent renhed 95%