Få mere at vide
cis-2-Penten-1-ol, 97 %, resten hovedsageligt trans-isomer
Beskrivelse
cis-2-Penten-1-ol anvendes til fremstilling af 1-brom-pent-2-en ved at reagere med phosphortribromid og pyridin. Yderligere er det en forbindelse med banansmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
cis-2-Penten-1-ol anvendes til fremstilling af 1-brom-pent-2-en ved at reagere med phosphortribromid og pyridin. Yderligere er det en forbindelse med banansmag.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2-Penten-1-ol |
| Tæthed | 0.853 |
| Kogepunkt | 138 °C |
| Flammepunkt | 48 °C (118 °F) |
| Assay Procent Noter | resten hovedsageligt trans-isomer |
| Brydningsindeks | 1.436 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1719473 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med alkohol. Ublandelig med vand. |
| Vis mere |