Få mere at vide
cis-2-Penten-1-ol, 97 %, resten hovedsageligt trans-isomer
Artikelnummer. 11422407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422407 5 g 5g
11432407 25 g 25g
11442407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14262.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 1576-95-0 | C5H10O | 86,13 g/mol
cis-2-Penten-1-ol anvendes til fremstilling af 1-brom-pent-2-en ved at reagere med phosphortribromid og pyridin. Yderligere er det en forbindelse med banansmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-2-Penten-1-ol anvendes til fremstilling af 1-brom-pent-2-en ved at reagere med phosphortribromid og pyridin. Yderligere er det en forbindelse med banansmag.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1576-95-0
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
MDL nummer MFCD00063208
InChI nøgle BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-2-penten-1-ol, z-pent-2-en-1-ol, z-2-penten-1-ol, 2-penten-1-ol, z, e-2-penten-1-ol, unii-qnc2nb53mj, 2z-penten-1-ol, cis-2-pentenol, qnc2nb53mj, pent-2 e-enol
PubChem CID 5364919
SMIL CC\C=C/CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Penten-1-ol
Tæthed 0.853
Kogepunkt 138 °C
Flammepunkt 48 °C (118 °F)
Assay Procent Noter resten hovedsageligt trans-isomer
Brydningsindeks 1.436
Mængde 5 g
FN nummer UN1987
Beilstein 1719473
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol. Ublandelig med vand.
IUPAC navn (2Z)-pent-2-en-1-ol
Formel vægt 86.13
Procent renhed 97%