Få mere at vide
cis-2-buten-1,4-diol, 96%, resterende trans-isomer
Beskrivelse
cis-2-buten-1, 4-diol bruges som en probe til at studere isomerisering versus hydrogenering og hydrogenolyse reaktioner. (DPCB-OMe) katalyserer effektivt cyclodehydrering af cis-2-buten-1,4-diol med aktive methylenforbindelser for at give 2-vinyl-2,3-dihydrofuraner i gode til høje udbytter. Grubbs' krydsmetatese af eugenol med cis-2-buten-1, 4-diol for at lave et naturligt produkt, et organometallisk eksperiment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
cis-2-buten-1, 4-diol bruges som en probe til at studere isomerisering versus hydrogenering og hydrogenolyse reaktioner. (DPCB-OMe) katalyserer effektivt cyclodehydrering af cis-2-buten-1,4-diol med aktive methylenforbindelser for at give 2-vinyl-2,3-dihydrofuraner i gode til høje udbytter. Grubbs ′krydsmetatese af eugenol med cis-2-buten-1, 4-diol for at lave et naturligt produkt, et organometallisk eksperiment.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2-Butene-1,4-diol |
| Smeltepunkt | 6 °C til 8 °C |
| Tæthed | 1.07 |
| Kogepunkt | 131 °C til 132 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 127 °C (260 °F) |
| Assay Procent Noter | resten trans-isomer |
| Brydningsindeks | 1.478 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1679241 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- cis-2-Butene-1,4-diol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: (Z)-2-Butene-1,4-diol