Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride |
| Smeltepunkt | 186,0 °C til 190,0 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C6H13NO·HCl |
| Lineær formel | H2NC6H10OH·HCl |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, varm ethanol |
| Vis mere |