Få mere at vide
cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 10389000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10389000 1 g 1g
10722964 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265850010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6936-47-6 | C6H13NO·HCl | 151.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6936-47-6
MDL nummer MFCD00143981
InChI nøgle LKKCSUHCVGCGFA-RIHPBJNCSA-N
Synonym 1r,2s-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, 1r,2s-rel-2-aminocyclohexanol hydrochloride, cis 1r,2s-2-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,2s-2-aminocyclohexanol hcl, cyclohexanol, 2-amino-, hydrochloride, cis, cis-2-aminocyclohexanolhydrochloride, cis-2-aminocyclohexanol hcl, cis-2-amino-cyclohexanol hydrochloride
PubChem CID 12228413
IUPAC navn (1R,2S)-2-aminocyclohexan-1-ol;hydrochlorid
SMIL C1CCC(C(C1)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Smeltepunkt 186.0°C to 190.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H13NO·HCl
Lineær formel H2NC6H10OH·HCl
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,hot ethanol
Molekylvægt (g/mol) 151.64
Formel vægt 151.64
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver