Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-1,2-Cyclopentanediol |
| Smeltepunkt | 32,0 °C til 33,0 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 83,0 °C til 83,5 °C (5,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C5H8(OH)2 |
| Brydningsindeks | 1,4770 til 1,4790 |
| Vis mere |