Få mere at vide
cis-1,2-Cyclopentanediol, 98%
Artikelnummer. 10013750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10013750 1 g Glasflaske 1g
10444935 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10013750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310290010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5057-98-7 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5057-98-7
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00134192
InChI nøgle VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Synonym cis-1,2-cyclopentanediol, cis-cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-dihydroxycyclopentane, 1r,2s-cyclopentane-1,2-diol, 1s,2r cyclopentane-1,2-diol, cis-1,2-cyclopentandiol, 1,2-cis-cyclopentanediol, cis-1,2-cyclopen-tanediol, cis-cyclopenten-1,2-diol, 1alpha,2alpha-cyclopentanediol
PubChem CID 2733293
IUPAC navn (1R,2S)-cyclopentan-1,2-diol
SMIL C1CC(C(C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1,2-Cyclopentanediol
Smeltepunkt 32,0 °C til 33,0 °C
Farve Gul
Kogepunkt 83,0 °C til 83,5 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H8(OH)2
Brydningsindeks 1,4770 til 1,4790
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: delvist opløselig i vand.
Formel vægt 102.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning