Få mere at vide
cis-1,2-cyclohexandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10003450
Brand: Thermo Scientific Acros 300970010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1792-81-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1792-81-0
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00064944
InChI nøgle PFURGBBHAOXLIO-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-1,2-cyclohexanediol, cis-cyclohexane-1,2-diol, grandidentol, cis-1,2-dihydroxycyclohexane, 1r,2s-cyclohexane-1,2-diol, 1,2-cyclohexanediol, cis, 1,2-cyclohexanediol, cis-8ci 9ci, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2s-rel, cis-1,2-cyclohexandiol, 1alpha,2alpha-cyclohexanediol
PubChem CID 92903
ChEBI CHEBI:32329
IUPAC navn (1R,2S)-cyclohexan-1,2-diol
SMIL C1CCC(C(C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-1, 2-Cyclohexanediol
Smeltepunkt 98°C to 101°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H10(OH)2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Flakes or Powder
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato