Få mere at vide
Ciprofibrate Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30134334
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134334 1 g
30005151 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4824851G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130232-51-8
Molekylær formel C14H16Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 303.18
Synonym 2-[4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester, (±)-2-[4-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester;
IUPAC navn methyl 2-[4-(2,2-dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
SMIL COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ciprofibrate Methyl Ester
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H16Cl2O3/c1-13(2,12(17)18-3)19-10-6-4-9(5-7-10)11-8-14(11,15)16/h4-7,11H,8H2,1-3H3
Formel vægt 302.0476