Få mere at vide
Cinromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428716
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428716 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428716 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1274
MedChemExpress Cinromide is an anticonvulsant agent. Cinromide inhibits epithelial neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19) with an IC50 of 0.5 μM.
Cinromide is an anticonvulsant agent. Cinromide inhibits epithelial neutral amino acid transporter B0AT1 (SLC6A19) with an IC50 of 0.5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinromide
CAS 58473-74-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H12BrNO
Mængde 100 mg
Synonym trans-3-Bromo-N-ethylcinnamamide
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (983.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC)/C=C/C1=CC=CC(Br)=C1
Molekylvægt (g/mol) 254.12
Formel vægt 254.12
Procent renhed 99.23%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation