Få mere at vide
Cinoctramide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408668
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16408668 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16408668 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1084
MedChemExpress Cinoctramide is an intermediate of pharmaceutical synthesis. Cinoctramide can be used for the research of autoimmune diseases.
Cinoctramide is an intermediate of pharmaceutical synthesis. Cinoctramide can be used for the research of autoimmune diseases.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinoctramide
CAS 28598-08-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H27NO4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (374.90 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1CCCCCCC1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Molekylvægt (g/mol) 333.42
Formel vægt 333.42
Procent renhed 99.87%
Grad Research
Fysisk form Solid