Få mere at vide
Cinnarizin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinnarizine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+ |
| Formel vægt | 368.2252 |
| Procent renhed | >95% |