Få mere at vide
Cinnarizine, Thermo Scientific™
An antihistamine
678.37 DKK - 1761.22 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 298-57-7
Molekylær formel C26H28N2
Molekylvægt (g/mol) 368.524
MDL nummer MFCD00056037
InChI nøgle DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Synonym cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
PubChem CID 1547484
ChEBI CHEBI:31403
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
SMIL C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15486459
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64568.14
25g
678.37 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15496459
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64568.22
100g
1761.22 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
298-57-7
368.524
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
1547484
1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
C26H28N2
MFCD00056037
cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
CHEBI:31403
C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Cinnarizine
C26H28N2
14,2305
Soluble in chloroform at 50mg/ml
C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
368.524
CHEBI:31403
298-57-7
MFCD00056037
cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
1547484
368.52
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 206-064-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TL3430000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater