Få mere at vide
Cinnarizine
Artikelnummer. 15496459
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496459 100 g 100g
15486459 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64568.22
 Begrænset vare
På lager
Et antihistamin | CAS: 298-57-7 | C26H28N2 | 368,524 g/mol
Et antihistamin
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-57-7
Molekylær formel C26H28N2
Molekylvægt (g/mol) 368.524
MDL nummer MFCD00056037
InChI nøgle DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Synonym cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
PubChem CID 1547484
ChEBI CHEBI:31403
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
SMIL C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnarizine
Smeltepunkt 117 °C til 121 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 100 g
Merck Index 14,2305
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform ved 50 mg/ml
Formel vægt 368.52
Fysisk form Pulver