Få mere at vide
Cinnarizine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453192 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11453192 25 g
1 options
Artikelnummer. 11453192 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215498625
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnarizine
CAS 298-57-7
Farve Hvid
Molekylær formel C26H28N2
Mængde 25 g
Synonym cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
InChI nøgle DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
SMIL C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine
Molekylvægt (g/mol) 368.524
PubChem CID 1547484
ChEBI CHEBI:31403
Formel vægt 368.52
Fysisk form Pulver