Få mere at vide
Cinnamylideneacetophenone, 98+%
Artikelnummer. 11482068
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482068 25 g 25g
11472068 5 g 5g
11492068 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15114.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-57-3 | C17H14O | 234.298 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-57-3
Molekylær formel C17H14O
Molekylvægt (g/mol) 234.298
MDL nummer MFCD00020692
InChI nøgle QONKLJMPKWQQFG-HPIZBCMHSA-N
Synonym cinnamylideneacetophenone, cinnamalacetophenone, 5-phenyl-2,4-pentadienophenone, 5-phenylpenta-2,4-dienophenone, 2e,4e-1,5-diphenylpenta-2,4-dien-1-one, ?,e-1,5-diphenyl-2,4-pentadien-1-one, 2,4-pentadienophenone, 5-phenyl, 2,4-pentadien-1-one, 1,5-diphenyl-, ?,e, 1,5-diphenyl-2,4-pentadien-1-one, 2,4-pentadien-1-one, 1,5-diphenyl
PubChem CID 1549519
IUPAC navn (2E,4E)-1,5-diphenylpenta-2,4-dien-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamylideneacetophenone
Smeltepunkt 100°C to 102°C
Mængde 25 g
Beilstein 1870052
Formel vægt 234.3
Procent renhed ≥98%