missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cinnamylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinnamylamine Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+; |
| Formel vægt | 169.0658 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?