missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cinnamylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30349212
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349212 100 mg
30351080 500 mg
30368309 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349212 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC442090100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5586-89-0
Molekylær formel C9 H11 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 169.65
Synonym 3-Phenyl-2-Propen-1-amine Hydrochloride (1:1), 2-Propen-1-amine, 3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Cinnamylamine, hydrochloride (6CI,7CI,8CI)
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-en-1-amine;hydrochloride
SMIL Cl.NC\C=C\c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cinnamylamine Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+;
Formel vægt 169.0658
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.