Få mere at vide
Cinnamylchlorid, 95%, stik. med natriumcarbonat
Artikelnummer. 11467027
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467027 250 g 250g
11457027 50 g 50g
11447027 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14408.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2687-12-9 | C9H9Cl | 152,62 g/mol
Cinnamylchlorid bruges i den enantioselektive totalsyntese af helioporin C og E, bioaktive marine diterpener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cinnamylchlorid anvendes i den enantioselektive totalsyntese af helioporiner C og E, bioaktive marine
diterpener.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,2 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2687-12-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamyl chloride
Navn note stabiliseret med natriumcarbonat
Smeltepunkt 7 °C
Tæthed 1.096
Kogepunkt 86 °C til 87 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Molekylær formel C16H34S
Brydningsindeks 1.5845
MDL nummer MFCD00009566
Mængde 250 g
FN nummer UN2927
Beilstein 741974
Synonym dioctyl sulfide, di-n-octyl sulfide, octane, 1,1'-thiobis, octyl sulfide, n-octyl sulfide, dioctyl thioether, 1-octylsulfanyl octane, 9-thiaheptadecane, di-n-octylsulfide, dioctylsulfane
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,2 g/L ved 20 °C).
InChI nøgle LOXRGHGHQYWXJK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCSCCCCCCCC
IUPAC navn 1-octylsulfanyloctan
Molekylvægt (g/mol) 258.51
PubChem CID 75901
Formel vægt 152.62
Procent renhed 95%