Få mere at vide
Cinnamylbromid, overvejende trans, 95%
Beskrivelse
Cinnamylbromid, bruges i syntesen af naftifin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af naftifin.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinnamyl bromide |
| Navn note | overvejende trans |
| Smeltepunkt | 26 °C til 29 °C |
| Kogepunkt | 88 °C til 90 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | 87 °C (188 °F) |
| Brydningsindeks | 1.621 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 605833 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Vis mere |