Få mere at vide
Cinnamyl bromide, predominantly trans, 95%
Artikelnummer. 11304594
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304594 5 g 5g
11314594 25 g 25g
11324594 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304594 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01420.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.075 g/mol
Cinnamylbromid, bruges i syntesen af naftifin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cinnamylbromid, bruges i syntesen
af naftifin.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4392-24-9
Molekylær formel C9H9Br
Molekylvægt (g/mol) 197.075
MDL nummer MFCD00000245
InChI nøgle RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
IUPAC navn [(E)-3-bromprop-1-enyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamyl bromide
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Kogepunkt 88°C to 90°C (1 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.621
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 605833
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 197.08
Procent renhed 95%