Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinnamyl bromide |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 26 °C til 32 °C |
| Tæthed | 1.3320g/mL |
| Kogepunkt | 103 °C (22,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 87 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H5CH=CHCH2Br |
| Vis mere |