Få mere at vide
Cinnamylbromid, 97%, overvejende trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10122261 25 g Glasflaske 25g
10787461 5 g Glasflaske 5g
10041781 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10122261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110400250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4392-24-9 | C9H9Br | 197.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4392-24-9
Molekylær formel C9H9Br
Molekylvægt (g/mol) 197.07
MDL nummer MFCD00000245
InChI nøgle RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
PubChem CID 5357478
IUPAC navn [(E)-3-bromprop-1-enyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamyl bromide
Navn note 97%
Smeltepunkt 26°C to 32°C
Tæthed 1.3320g/mL
Kogepunkt 103°C (22.0 mmHg)
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCH2Br
Brydningsindeks 1.621
Mængde 25 g
Beilstein 05, II, 372
Specifik vægtfylde 1.332
Formel vægt 197.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cinnamyl bromide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (3-bromo-1-propenyl)-benzene