Få mere at vide
Cinnamoylchlorid, 98 %, overvejende trans
Artikelnummer. 10687632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687632 500 g Glasflaske 500g
10416720 5 g Glasflaske 5g
10316030 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110395000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-92-1 | C9H7ClO | 166,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-92-1
Molekylær formel C9H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 166.61
MDL nummer MFCD00000732
InChI nøgle WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamoyl chloride, cinnamic acid chloride, cinnamic chloride, trans-3-phenylacryloyl chloride, 2-propenoyl chloride, 3-phenyl, cinnamoylchloride, e-cinnamoyl chloride, trans-cinnamoyl chloride, 2e-3-phenylprop-2-enoyl chloride, 3-phenyl-2-propenoyl chloride
PubChem CID 5354261
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enoylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamoyl chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 33,0 °C til 37,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 256,0 °C til 258,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCOCl
Mængde 500 g
Merck Index 15, 2301
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselig i kulbrinter og estere, opløselig i dioxan, meget opløselig i logroin
Formel vægt 166.61
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof