Få mere at vide
Kanelitrol, 97 %, overvejende trans
Artikelnummer. 11491060
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491060 25 g 25g
11401070 100 g 100g
11411070 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25503.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129,162 g/mol
Cinnamonitril er en moderforbindelse, hvis derivater kan anvendes som korrosionsinhibitorer til API J55 stål.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cinnamonitril er en moderforbindelse, hvis derivater kan
anvendes som korrosionsinhibitorer til API J55 stål.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air& lysfølsom. Opbevares mørkt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1885-38-7
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.162
MDL nummer MFCD00001930
InChI nøgle ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enenitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamonitrile
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt 18 °C til 20 °C
Tæthed 1.029
Kogepunkt 253 °C til 254 °C
Flammepunkt 126 °C (259 °F)
Brydningsindeks 1.602
Mængde 25 g
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cinnamonitrile