Få mere at vide
Kanelitrol, 97 %, overvejende trans
Product Code. 10765941 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10765941 100 g Glasflaske 100g
10098811 5 g Glasflaske 5g
10406720 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10765941 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 110381000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Add to basket
CAS: 1885-38-7 | C9H7N | 129,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1885-38-7
Molekylær formel C9H7N
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00001930
InChI nøgle ZWKNLRXFUTWSOY-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamonitrile, trans-cinnamonitrile, styryl cyanide, cinnamyl nitrile, 3-phenylacrylonitrile, beta-cyanostyrene, cinnamonitrile, e, 3-phenyl-2-propenenitrile, acrylonitrile, 3-phenyl, e-3-phenylprop-2-enenitrile
PubChem CID 1550846
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enenitril
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cinnamonitrile
Navn note 97%
Smeltepunkt 20 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 254 °C til 255 °C
Flammepunkt 126 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 10% maks. (cis-kanelitril) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCN
Brydningsindeks 1,6000 til 1,602
Mængde 100 g
Beilstein 09, 589
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cinnamonitrile, predominantly trans
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.