Få mere at vide
Cinnamaldoxime, (E)+(Z), 98%
Artikelnummer. 11331797
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331797 25 g 25g
11321797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05026.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 13372-81-1 | C9H9NO | 147,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13372-81-1
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.18
MDL nummer MFCD00019969
InChI nøgle RUQDOYIAKHIMAN-DAAQNPAKSA-N
Synonym cinnamaldehyde oxime, 3-phenylacrylaldehyde oxime, phenylacrylaldehyde oxime, e-n-2e-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, n-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-imine, n-3-phenylprop-2-en-1-ylidene hydroxylamine, 3-phenylpropenal oxime, benzeneacrylaldehydeoxime, 3-phenyl-2-propenal oxime, cinnamaldoxime, e + z
PubChem CID 9561350
IUPAC navn (NE)-N-[(E)-3-phenylprop-2-enyliden]hydroxylamin
SMIL O\N=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cinnamaldoxime
Navn note (E)+(Z)
Smeltepunkt 117 °C til 122 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3117555
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%