Få mere at vide
Cinchonidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cinchonidine Dihydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O.2ClH/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17;;/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2;2*1H/t13-,14-,18-,19+;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 366.1266 |