CAS RN 524-54-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Cinchonidine Dihydrochloride, TRC
CAS: 524-54-9 Molekylær formel: C19H22N2O . 2HCl Molekylvægt (g/mol): 367.3 IUPAC navn: (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylmethanol;dihydrochloride SMIL: Cl.Cl.O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34