missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cinaciguat, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480206
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480206 2 mg -
16462127 50 mg 50mg
16418607 5 mg -
16415988 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14181

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cinaciguat is an activator of guanylate cyclase (sGC), and used for acute decompensated heart failure.

Cinaciguat is an activator of guanylate cyclase (sGC), and used for acute decompensated heart failure.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cinaciguat
CAS 329773-35-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H39NO5
Mængde 2 mg
Synonym BAY 58-2667
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (88.39 mM)
SMIL OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC(C=CC=C2)=C2OCC(C=C3)=CC=C3CCC4=CC=CC=C4)=O
Molekylvægt (g/mol) 565.7
Formel vægt 565.7
Procent renhed 98.7%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.