missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cinaciguat hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490206
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490206 2 mg
16472127 50 mg
16428607 5 mg
16425988 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14181A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cinaciguat hydrochloride is a potent soluble guanylate cyclase (GC) activator with EC50 of 15 nM in platelets.

Cinaciguat hydrochloride is a potent soluble guanylate cyclase (GC) activator with EC50 of 15 nM in platelets.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cinaciguat hydrochloride
CAS 646995-35-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H40ClNO5
Mængde 2 mg
Synonym BAY 58-2667 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (182.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC(C=CC=C2)=C2OCC(C=C3)=CC=C3CCC4=CC=CC=C4)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 602.16
Formel vægt 602.16
Procent renhed 99.52%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.