missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cilostazol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16463377
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463377 50 mg 50mg
16417326 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16463377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17464

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.

Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cilostazol
CAS 73963-72-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H27N5O2
Mængde 50 mg
Synonym OPC 13013
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (135.33 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC2=C(C=C(OCCCCC3=NN=NN3C4CCCCC4)C=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 369.46
Formel vægt 369.46
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.