Få mere at vide
CID5721353, MedChemExpress
Beskrivelse
CID5721353 is an inhibitor of BCL6 with an IC50 value of 212 μM, which corresponds to a Ki of 147 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CID5721353 |
| CAS | 301356-95-6 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H9BrN2O6S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (109.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C(N(C/1=O)C(SC1=C2C(NC3=C\2C=C(Br)C=C3)=O)=S)CC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 457.28 |
| Formel vægt | 457.28 |
| Vis mere |