Få mere at vide
Ciclesonide, MedChemExpress
Beskrivelse
Ciclesonide (RPR251526) is a glucocorticoid with an potent anti-inflammatory activity. Ciclesonide can be used for asthma research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ciclesonide |
| CAS | 126544-47-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H44O7 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | RPR251526 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (92.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C5)(O[C@H](C6CCCCC6)O1)[C@]25C)COC(C(C)C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.69 |
| Vis mere |