Få mere at vide
CI-1040, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478068
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478068 10 mg
16463987 50 mg
16453756 25 mg
16430538 5 mg
16421316 200 mg
16407846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16478068 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50295
MedChemExpress CI-1040 (PD 184352) is an orally active, highly specific, small-molecule inhibitor of MEK with an IC50 of 17 nM for MEK1.
CI-1040 (PD 184352) is an orally active, highly specific, small-molecule inhibitor of MEK with an IC50 of 17 nM for MEK1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CI-1040
CAS 212631-79-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14ClF2IN2O2
Mængde 10 mg
Synonym PD 184352
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.92 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2Cl)F)NOCC3CC3
Molekylvægt (g/mol) 478.66
Formel vægt 478.66
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.