missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

CHZ868, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483667
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483667 50 mg
16467658 10 mg
16430128 5 mg
16417566 100 mg
16413626 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483667 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18960

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress CHZ868 is a type II JAK2 inhibitor with an IC50 of 0.17 μM in EPOR JAK2 WT Ba/F3 cell.

CHZ868 is a type II JAK2 inhibitor with an IC50 of 0.17 μM in EPOR JAK2 WT Ba/F3 cell.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CHZ868
CAS 1895895-38-1
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H19F2N5O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (236.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(NC1=CC(OC2=CC=C(N(C)C(NC3=CC=C(F)C=C3F)=N4)C4=C2C)=CC=N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 423.42
Formel vægt 423.42
Procent renhed 98.67%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.