Beskrivelse
Gibco™ Kromosommedium 1A er et komplet medium til dyrkning af lymfocytter isoleret fra knoglemarv til cytogenetiske undersøgelser. Lymfocytter fra perifert blod kan også dyrkes i Gibco™ Kromosommedium 1A, med tilsætning af phytohæmagglutinin (PHA). Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Kromosommedium 1A er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Produktanvendelse Kun
til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Kromosommedium 1A er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Kromosommedium 1A |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed, proliferation og funktion, klinisk og translationel forskning, pattedyrcellekultur |
| Mængde | 100 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Regulatorisk status | RUO |
| Indhold og opbevaring | –5 til– 20 °C |
| Oversigt | Kromosommedium 1A, 100mL, flydende form, 24 måneders holdbarhed,– 5 til– °20 C-opbevaringsbetingelser, brugt til cellelevedygtighed, spredning og funktion, klinisk og translationel forskning, pattedyrcellekultur |