Få mere at vide
Chromon-3-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11452787
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452787 100 g 100g
11432787 5 g 5g
11442787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15438.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17422-74-1 | C10H6O3 | 174,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17422-74-1
Molekylær formel C10H6O3
Molekylvægt (g/mol) 174.155
MDL nummer MFCD00014667
InChI nøgle FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
PubChem CID 87112
IUPAC navn 4-oxochromen-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromone-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 150 °C til 154 °C
Mængde 100 g
Beilstein 472849
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 174.16
Procent renhed 97%